Learn More
RHD Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18608771 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18608771 0.02 mL 0.02 ml
18646752 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18608771 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2951700.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
RHD Polyclonal antibody specifically detects RHD in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RHD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen blood group Rh(D) polypeptide, CD240D, DIIIc, RH, Rh blood group, D antigen, RH30, Rh4, RHCED, RhDCw, RHDel, RHDVA(TT), RhII, RhK562-II, RhPI, RHPII, RHXIII
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human RHD (NP_001121163.1). LGNLRMVISNIFNTDYHMNMMHIYVFAAYFGLSVAWCLPKPLPEGTEDKDQTATIPSLSAMLGALFLWMFWPSFNSALLRSPIERKNAVFNTYYAVAVSVV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, CD Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6007
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG