missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RHBDL1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18442642 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18442642 25ul 25 microlitros
18185700 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18442642

Marca: Novus Biologicals NBP21322925ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RHBDL1 Polyclonal specifically detects RHBDL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RHBDL1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.4.21.105, RHBDLrhomboid, drosophila, homolog of, rhomboid, veinlet-like 1 (Drosophila), Rhomboid-like protein 1, rhomboid-related protein 1, RRPrhomboid (veinlet, Drosophila)-like
Símbolos de los genes RHBDL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: ADTFTGLVHSHELPLDPAKLDMLVALAQSNEQGQVCYQELVDLISSKRSSSFKRAIANGQRALPRDGPLDEPGLGVYKRFVRY
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25ul
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9028
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.