Learn More
RHBDL1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062631 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18619660 0.02 mL 0.02 ml
18681471 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18619660 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2937060.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
RHBDL1 Polyclonal antibody specifically detects RHBDL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RHBDL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 3.4.21.105, RHBDLrhomboid, drosophila, homolog of, rhomboid, veinlet-like 1 (Drosophila), Rhomboid-like protein 1, rhomboid-related protein 1, RRPrhomboid (veinlet, Drosophila)-like
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human RHBDL1 (O75783). MGRVEDGGTTEELEDWDPGTSALPAPGIKQGPREQTGTGPLSQKCWEPEPDAPSQPGPALWSRGRARTQALAGGSSLQQLDPENTGFIGADTFTGLVHSHELPLDPAKLDMLVALAQSNEQGQVCYQELVDLISSKRSSSFKRAIANGQRALPRDGPLDEPGLGVYKRFVRYVAYEILPCEVDRRWYFYRHRSCPPPVFM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9028
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG