Learn More
RHBDL1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-93706-0.1ml
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18681471
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
RHBDL1 Polyclonal antibody specifically detects RHBDL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
RHBDL1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
EC 3.4.21.105, RHBDLrhomboid, drosophila, homolog of, rhomboid, veinlet-like 1 (Drosophila), Rhomboid-like protein 1, rhomboid-related protein 1, RRPrhomboid (veinlet, Drosophila)-like
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human RHBDL1 (O75783). MGRVEDGGTTEELEDWDPGTSALPAPGIKQGPREQTGTGPLSQKCWEPEPDAPSQPGPALWSRGRARTQALAGGSSLQQLDPENTGFIGADTFTGLVHSHELPLDPAKLDMLVALAQSNEQGQVCYQELVDLISSKRSSSFKRAIANGQRALPRDGPLDEPGLGVYKRFVRYVAYEILPCEVDRRWYFYRHRSCPPPVFM
0.1 mL
Cell Biology
9028
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified