Descripción
RHBDL1 Polyclonal antibody specifically detects RHBDL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RHBDL1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | EC 3.4.21.105, RHBDLrhomboid, drosophila, homolog of, rhomboid, veinlet-like 1 (Drosophila), Rhomboid-like protein 1, rhomboid-related protein 1, RRPrhomboid (veinlet, Drosophila)-like |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human RHBDL1 (O75783). MGRVEDGGTTEELEDWDPGTSALPAPGIKQGPREQTGTGPLSQKCWEPEPDAPSQPGPALWSRGRARTQALAGGSSLQQLDPENTGFIGADTFTGLVHSHELPLDPAKLDMLVALAQSNEQGQVCYQELVDLISSKRSSSFKRAIANGQRALPRDGPLDEPGLGVYKRFVRYVAYEILPCEVDRRWYFYRHRSCPPPVFM |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |