missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RHAMM/CD168 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18214333 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18214333 100 μL 100 microlitros
18684468 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18214333 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP256490

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RHAMM/CD168 Polyclonal specifically detects RHAMM/CD168 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RHAMM/CD168
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CD168, CD168 antigen, hyaluronan mediated motility receptor, hyaluronan-mediated motility receptor (RHAMM), IHABP, Intracellular hyaluronic acid-binding protein, MGC119494, Receptor for hyaluronan-mediated motility, RHAMMMGC119495
Símbolos de los genes HMMR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LKQQEEDFRKQLEDEEGRKAEKENTTAELTEEINKWRLLYEELYNKTKPFQLQLDAFEVEKQALLNEHGAAQEQLNKIRDSYAKLLGHQ
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3161
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.