Learn More
RHAMM/CD168 Antibody (2F2C9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200072812 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18204840 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18204840 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252437
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
RHAMM/CD168 Monoclonal specifically detects RHAMM/CD168 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RHAMM/CD168
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2F2C9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD168, CD168 antigen, hyaluronan mediated motility receptor, hyaluronan-mediated motility receptor (RHAMM), IHABP, Intracellular hyaluronic acid-binding protein, MGC119494, Receptor for hyaluronan-mediated motility, RHAMMMGC119495
Símbolos de los genes HMMR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human CD168 (AA: 306-497 ) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 84.1 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3161
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.