Descripción
RHAMM/CD168 Monoclonal specifically detects RHAMM/CD168 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RHAMM/CD168 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2F2C9 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | CD168, CD168 antigen, hyaluronan mediated motility receptor, hyaluronan-mediated motility receptor (RHAMM), IHABP, Intracellular hyaluronic acid-binding protein, MGC119494, Receptor for hyaluronan-mediated motility, RHAMMMGC119495 |
| Símbolos de los genes | HMMR |
| Mostrar más |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?