missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
RHAMM/CD168 Monoclonal specifically detects RHAMM/CD168 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RHAMM/CD168 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2F2C9 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | CD168, CD168 antigen, hyaluronan mediated motility receptor, hyaluronan-mediated motility receptor (RHAMM), IHABP, Intracellular hyaluronic acid-binding protein, MGC119494, Receptor for hyaluronan-mediated motility, RHAMMMGC119495 |
| Símbolos de los genes | HMMR |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?