Learn More
RHAG Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 349.00€
Especificaciones
| Antígeno | RHAG |
|---|---|
| Clon | 1C1C4 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30234120
|
Proteintech
67714-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30236863
|
Proteintech
67714-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150 microlitros Ahorro 61.00€ 14% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
The RHAG antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RHAG. This antibody recognizes human antigen. The RHAG antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.Specifications
| RHAG | |
| 500 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 6005 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. |
| 1C1C4 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| CD241; RH2; RH50A; Rh50; Rh50GP; SLC42A1 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction