Learn More
RHAG Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234120 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234120 20 μL 20 microlitros
30236863 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30234120
Marca: Proteintech 677141IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The RHAG antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RHAG. This antibody recognizes human antigen. The RHAG antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno RHAG
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1C1C4
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CD241; RH2; RH50A; Rh50; Rh50GP; SLC42A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6005
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Peso molecular del anticuerpo 50-60 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1