missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RGS7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 14056-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
RGS7, regulator of G protein signaling 6, belongs to a subfamily of RGS proteins, which serve as GAPs (GTPase-activating proteins), increasing the rate at which GTP is converted to GDP by isoform alpha G proteins.Especificaciones
| RGS7 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RGS7 | |
| RGS7 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 24012, 54296, 6000 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| O54829, P49802, P49803 | |
| RGS7 | |
| RGS7 Fusion Protein Ag4982 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido