missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RGS7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7205844 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16852524 20 μL 20 microlitros
16842524 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16852524

Marca: Proteintech 140561AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RGS7, regulator of G protein signaling 6, belongs to a subfamily of RGS proteins, which serve as GAPs (GTPase-activating proteins), increasing the rate at which GTP is converted to GDP by isoform alpha G proteins.

Especificaciones

Antígeno RGS7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RGS7
N.º de referencia del gen O54829, P49802, P49803
Alias de gen RGS7
Símbolos de los genes RGS7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RGS7 Fusion Protein Ag4982
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24012, 54296, 6000
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.