missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RGS2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18085685 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18085685 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18085685 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP132284

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RGS2 Polyclonal specifically detects RGS2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RGS2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación 0.1M Tris-Glycine (pH7), 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen P41220
Alias de gen Cell growth-inhibiting gene 31 protein, G0 to G1 switch regulatory 8, 24kD, G0/G1 switch regulatory protein 8, G0S8cell growth-inhibiting protein 31, regulator of G-protein signaling 2, regulator of G-protein signaling 2, 24kDa, regulator of G-protein signalling 2, 24kD, regulator of G-protein signalling 2, 24kDa
Símbolos de los genes RGS2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RGS2. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 24 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5997
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.