missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ RGS2 Antibody Blocking Peptide
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 5997 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Para utilizar con (aplicación) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56736 |
| Alias de gen | Cell growth-inhibiting gene 31 protein, G0 to G1 switch regulatory 8, 24 kD, G0/G1 switch regulatory protein 8, G0S8cell growth-inhibiting protein 31, regulator of G-protein signaling 2, regulator of G-protein signaling 2, 24 kDa, regulator of G-protein signalling 2, 24 kD, regulator of G-protein signalling 2, 24 kDa |
| Símbolo de gen | RGS2 |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Categoría de investigación | Cell Cycle and Replication, Signal Transduction |
| Tampón de almacenamiento | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido