missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
RGM-A Monoclonal antibody specifically detects RGM-A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RGM-A |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | elezanumab |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | Q96B86 |
| Alias de gen | RGM domain family member A, RGM domain family, member A, RGMrepulsive guidance molecule A |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | RGMA |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?