Learn More
RGL4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-80840
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18280456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00€
    540.75€ / 0.10 ml
    Ahorro 31.25€
    5% Descuento
Descripción
RGL4 Polyclonal specifically detects RGL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
RGL4
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Q8IZJ4
RGL4
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KLLTNLPAAAVLSAQVYSAVLRGLWEENVCGTPGRTRVCTALLYGQVCPFQDSTDGLRTITSILFNWPPENTSVYYQPPQRSSFRIKLAFRNLSWPGLGLEDHQEIVLGQLVLPEPNEAKPDDPAPRPGQHAL
0.1 mL
Signal Transduction
266747
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
MGC119678, ral guanine nucleotide dissociation stimulator-like 4, RalGDS related oncogene, Ral-GDS related protein Rgr, ralGDS-like 4, ral-GDS-related protein, Rgr
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only