Descripción
RGL4 Polyclonal specifically detects RGL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RGL4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q8IZJ4 |
| Alias de gen | MGC119678, ral guanine nucleotide dissociation stimulator-like 4, RalGDS related oncogene, Ral-GDS related protein Rgr, ralGDS-like 4, ral-GDS-related protein, Rgr |
| Símbolos de los genes | RGL4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only