Learn More
RGL4 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Código de producto. 18333306 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18333306 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18333306
Marca: Novus Biologicals NBP305804R
Rabbit Polyclonal Antibody
RGL4 Polyclonal specifically detects RGL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RGL4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC119678, ral guanine nucleotide dissociation stimulator-like 4, RalGDS related oncogene, Ral-GDS related protein Rgr, ralGDS-like 4, ral-GDS-related protein, Rgr
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RGL4 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 266747
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG