missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RFXANK Antibody (OTI3E7), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18107916 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18107916 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18107916 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273870FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RFXANK Monoclonal specifically detects RFXANK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RFXANK
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3E7
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ANKRA1Regulatory factor X subunit B, ankyrin repeat-containing regulatory factor X-associated protein, BLS, DNA-binding protein RFXANK, F14150_1, MGC138628, regulatory factor X-associated ankyrin-containing proteinAnkyrin repeat family A protein 1, RFXB, RFX-BRFX-Bdelta4
Símbolos de los genes RFXANK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human RFXANK (NP_604389) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8625.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.