Descripción
RFK Polyclonal antibody specifically detects RFK in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RFK |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | ATP:riboflavin 5'-phosphotransferase, EC 2.7.1.26, Flavokinase |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-155 of human RFK (NP_060809.3). MRHLPYFCRGQVVRGFGRGSKQLGIPTANFPEQVVDNLPADISTGIYYGWASVGSGDVHKMVVSIGWNPYYKNTKKSMETHIMHTFKEDFYGEILNVAIVGYLRPEKNFDSLESLISAIQGDIEEAKKRLELPEHLKIKEDNFFQVSKSKIMNGH |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |