Learn More
RFC5 Antibody (1B1), Novus Biologicals™
Código de producto. 18398269 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18398269 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18398269 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00005985M01
Mouse Monoclonal Antibody
RFC5 Monoclonal antibody specifically detects RFC5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RFC5
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1B1
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH13961
Alias de gen Activator 1 36 kDa subunit, Activator 1 subunit 5,36.5 kD subunit, MGC1155, replication factor C (activator 1) 5, 36.5kDa, RF-C 36 kDa subunit, RFC36replication factor C (activator 1) 5 (36.5kD)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RFC5 (AAH13961, 1 a.a. ~ 340 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. METSALKQQEQPAATKIRNLPWVEKYRPQTLNDLISHQDILSTIQKFINEDRLPHLLLYGPPGTGKTSTILACAKQLYKDKEFGSMVLELNASDDRGIDIIRGPILSFASTRTIFKKGFKLVILDEADAMTQDAQNALRRVIEKFTENTRFCLICNYLSKIIPALQSRCTRFRFGPLTPELMAPRLEHVVEEEKVDISEDGMKALVTLSSGDMRRALNILQSTNMAFGKVTEETVYTCTGHPLKSDIANILDWMLNQDFTTAYRNITELKTLKGLALHDILTEIHLFVHRVDFPSSVRIHLLTKMADIEYRLSVGTNEKIQLSSLIAAFQVTRDLIVAEA
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5985
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ