missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RFC1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18245102 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18245102 100 μL 100 microlitros
18648818 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18245102

Marca: Novus Biologicals NBP256364

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RFC1 Polyclonal specifically detects RFC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RFC1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen A1, A1 140 kDa subunit, Activator 1 140 kDa subunit, Activator 1 large subunit, Activator 1 subunit 1, MGC51786, MHC binding factor, beta, MHCBFB, PO-GA, RECC1, replication factor C (activator 1) 1 (145kD), replication factor C (activator 1) 1, 145kDa, Replication factor C 140 kDa subunit, Replication factor C large subunit, replication factor C subunit 1, replication factor C1, RFC, RF-C 140 kDa subunit, RFC140DNA-binding protein PO-GA
Símbolos de los genes RFC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LIMDEVDGMAGNEDRGGIQELIGLIKHTKIPIICMCNDRNHPKIRSLVHYCFDLRFQRPRVEQIKGAMMSIAFKEGLKIPPPAMNEII
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5981
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.