Learn More
Texwipe™ Mopas desechables Revolve™ Mini AlphaMop™
Descripción
- Limpieza y fregado de superficies pequeñas y grandes.
- Aplicación y retirada de desinfectantes.
- Control de derrames.
- Limpieza con disolventes como alcohol isopropílico (IPA), etanol, acetona y desengrasantes.
- Apropiadas para su uso con temperaturas inferiores a 205 °C.
- El diseño integrado de la mopa desechable/almohadilla absorbente de poliéster permite su retirada en un solo paso.
- El diseño integrado ofrece una gran capacidad de absorción, idóneo para el control de derrames, la limpieza y la aplicación de disoluciones.
- Las mopas desechables se ajustan con facilidad al cabezal, lo que permite un rápido cambio.
- La almohadilla de poliéster integrada asegura que la mopa desechable se adapte a las superficies de modo que el contacto con estas y la limpieza sean uniformes.
- El trabajo con Revolve™ produce muy pocos iones, residuos no volátiles, partículas y fibras, por tanto es apta para su empleo en entornos y aplicaciones de limpieza críticos.
- Uso seguro en autoclave.
- Las mopas desechables estériles tienen un código de lote individual para facilitar la trazabilidad y el control de la calidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Funda de fregona |
| Código de color | Blanco |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color-coded | No |
| Material | Poliéster |