Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos reversibles con tapa
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Azul, Verde, Rojo, Amarillo
Morado
Naranja fosforito
Rojo
Rosa
Verde
Verde fluorescente
Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Descripción
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo Scientific™, que cuentan con un diseño de perfil bajo estable con una cuadrícula alfanumérica.
- Admiten tubos de 0,2 ml en una cara y tubos de 0,5 ml en la otra
- La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
- Plástico 100 % reciclado
- Disponibles en varios colores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla de microtubos reversible |
| Descripción | Gradilla de microtubos reversible |
| Color | Azul, Verde, Rojo, Amarillo |
| Admite | Tubos (0,2 ml), Tubos (0,5 ml) |
| Material | Plástico reciclado |
| Apilables | Sí |
| N.º por caja | 12 gradillas |