Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos reversibles con tapa
Tienda MBP Molecular BioProducts ProductosDescripción
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo Scientific™, que cuentan con un diseño de perfil bajo estable con una cuadrícula alfanumérica.
- Admiten tubos de 0,2 ml en una cara y tubos de 0,5 ml en la otra
- La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
- Plástico 100 % reciclado
- Disponibles en varios colores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Reversible Microtube Rack |
| Descripción | Reversible Microtube Rack |
| Color | Azul |
| Admite | Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL) |
| Material | Recycled Plastic |
| Apilables | Sí |
| N.º por caja | 12 Racks |