Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos reversibles con tapa
Código de producto. 11580105 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Azul, Verde, Rojo, Amarillo
Morado
Naranja fosforito
Rojo
Rosa
Verde
Verde fluorescente
Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Código de producto. Color unitSize
11580105 Amarillo paquete de 12
12328182 Azul, Verde, Rojo, Amarillo paquete de 12
10757902 Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado paquete de 12
11761253 Verde paquete de 12
11771253 Azul paquete de 12
10578862 Morado paquete de 12
10320311 Rosa paquete de 12
10579052 Naranja fosforito cada uno
15282849 Verde fluorescente paquete de 12
11791253 Rojo paquete de 12
10 options
Código de producto. 11580105
Marca: Thermo Scientific™ 8650
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo ScientificTM, que cuentan con un diseño de perfil bajo con una cuadrícula alfanumérica.
Almacene las muestras de forma segura e identifíquelas rápidamente con las gradillas de microtubos reversibles con tapa Thermo Scientific™, que cuentan con un diseño de perfil bajo estable con una cuadrícula alfanumérica.
  • Admiten tubos de 0,2 ml en una cara y tubos de 0,5 ml en la otra
  • La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
  • Plástico 100 % reciclado
  • Disponible en varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Microtube Rack
Descripción Gradilla de microtubos reversible
Color Amarillo
Admite Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL)
Material Plástico reciclado
Forma Rectángulo
Apilables Sí
N.º por caja 12 gradillas