missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rev-erb beta/NR1D2 Antibody (OTI5E10), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18146456 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18146456 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18146456

Marca: Novus Biologicals NBP273854R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Rev-erb beta/NR1D2 Monoclonal specifically detects Rev-erb beta/NR1D2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rev-erb beta/NR1D2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5E10
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen BD73, EAR-1r, HZF2, nuclear receptor subfamily 1 group D member 2, nuclear receptor subfamily 1, group D, member 2, Orphan nuclear hormone receptor BD73, rev-erba-alpha-related receptor, rev-erb-beta, RVR, V-erbA-related protein 1-related
Símbolos de los genes NR1D2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-294 of human Rev-erb beta/NR1D2 (NP_005117) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9975.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.