Learn More
3M™ Reusable Half Mask Respirator Kit A2P3 R
Descripción
- Kit respiratorio listo para usar con la media máscara reutilizable 3M™ 7503L o 7503M y con los filtros 3M™ que ofrecen una protección A2P3 R
- Media máscara con una suave pieza facial de silicona para mayor comodidad
- Sistema de conexión en bayoneta para conectar fácilmente los filtros a la máscara
- La válvula Cool Flow™ 3M™ facilita la respiración y reduce el calor y la acumulación de humedad
- Media máscara con filtro doble y de perfil bajo para un ajuste seguro y equilibrado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Tipo de filtro | Filtro A2P3 R |
| Tipo de producto | Kit de respirador de media máscara |
| Tamaño | M |
| Incluye | Media máscara y filtro |