missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Retinol Binding Protein RBP Antibody (SPM442), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18193122 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18193122 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18193122

Marca: Novus Biologicals NBP234410DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Retinol Binding Protein RBP Monoclonal specifically detects Retinol Binding Protein RBP in Human, Mouse, Rat, Goat, Monkey, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RBP4/Retinol-Binding Protein 4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM442
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen interstitial, Plasma retinol-binding protein, retinol binding protein 4, plasma, retinol-binding protein 4, plasma
Símbolos de los genes RBP4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Retinol binding protein purified from human plasma
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Recognizes a protein of 21kDa-25kDa, identified as retinol binding protein (RBP). Its epitope localizes between aa 74-182 of human RBP. This monoclonal antibody recognizes reduced and carboxy-methylated RBP (RCM-RBP) as well as the circulatory RBP but not the native RBP, thereby suggesting that its epitope becomes accessible either on unfolding or upon binding of RBP to transthyretin (prealbumin). RBP is responsible for distributing retinol from the retinoid stores in the liver to the various target tissues. Once secreted into the blood with bound retinol, the vitamin carrier circulates complexed with transthyretin prior to vitamin delivery at the plasma membrane through a receptor-mediated mechanism.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Goat, Primate, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.