missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Retinol Binding Protein RBP Antibody (rRBP1/872), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593695 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593695 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593695 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308941AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Retinol Binding Protein RBP Monoclonal antibody specifically detects Retinol Binding Protein RBP in Human, Mouse, Rat, Goat, Chimpanzee, Monkey, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Retinol Binding Protein RBP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rRBP1/872
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C, Cellular retinol-binding protein, CRABP-I, CRBP1CRBP-I, CRBPCellular retinol-binding protein I, CRBPI, RBPC, retinol binding protein 1, cellular, retinol-binding protein 1, retinol-binding protein 1, cellular
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Retinol Binding Protein RBP protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5947
Especies diana Human, Mouse, Rat, Goat, Chimpanzee
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.