Learn More
Ret, Mouse anti-Human, Clone: RET/2663, Novus Biologicals™
Código de producto. 18298097 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18298097 20 μg 20 microgramos
18297456 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18298097
Marca: Novus Biologicals NBP27976120UG
Mouse Monoclonal Antibody
Ret Monoclonal specifically detects Ret in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ret
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon RET/2663
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen P07949, P07949
Alias de gen CDHF12MTC1, CDHR16, EC 2.7.10, Hirschsprung disease 1, Hirschsprung disease), MEN2A, MEN2B, multiple endocrine neoplasia and medullary thyroid carcinoma 1, ret proto-oncogene, RET transforming sequence
Símbolos de los genes RET
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 702-848) of human Ret protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5979
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ