Learn More
Ret Antibody (RET/2663), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18295827 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18295827 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18295827
Marca: Novus Biologicals NBP279896AF750
Mouse Monoclonal Antibody
Ret Monoclonal specifically detects Ret in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ret
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RET/2663
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CDHF12MTC1, CDHR16, EC 2.7.10, Hirschsprung disease 1, Hirschsprung disease), MEN2A, MEN2B, multiple endocrine neoplasia and medullary thyroid carcinoma 1, ret proto-oncogene, RET transforming sequence
Símbolos de los genes RET
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 702-848) of human Ret protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P07949)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ