Learn More
Novus Biologicals™ Ret Antibody (Regeneron patent anti-RET), Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Ret Monoclonal antibody specifically detects Ret in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ret |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Regeneron patent anti-RET |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | P07949 |
| Alias de gen | CDHF12MTC1, CDHR16, EC 2.7.10, Hirschsprung disease 1, Hirschsprung disease), MEN2A, MEN2B, multiple endocrine neoplasia and medullary thyroid carcinoma 1, ret proto-oncogene, RET transforming sequence |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | c-RET |
| Mostrar más |