missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Respiratory Syncytial Virus fusion protein Antibody (10B6), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18064136 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18064136 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18064136

Marca: Novus Biologicals NB10063020AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Respiratory Syncytial Virus fusion protein Monoclonal specifically detects Respiratory Syncytial Virus fusion protein in Virus samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Respiratory Syncytial Virus fusion protein
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 10B6
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry, ELISA
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen RSV fusion protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified Respiratory Syncytial Virus (RSV)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Recognises the Respiratory Syncytial Virus (RSV) Fusion protein, also known as F-protein. The F-protein is a membrane-associated protein found in the membrane of infected respiratory epithelial cells.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.