Descripción
- Máscara preformada
- Etiquetado para su uso con altos niveles de exposición al polvo (D)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Design Type | Copa/moldeado |
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Polipropileno, Poliéster |
| Tipo de producto | Respirador para partículas |
| Tamaño | Estándar |
| Con válvula de exhalación | No |
| Eficacia de filtro | FFP2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para gafas de seguridad Uvex |
| Mostrar más |