Learn More
Cytiva Columnas IEX RESOURCE™ Q
Código de producto. p-4907652 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
6 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
6 ML
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10479944 1 mL 1 ml
11564975 6 mL 6 ML
2 options
Código de producto. 10479944
Marca: Cytiva 17117701
Se utilizan para la purificación a escala intermedia del laboratorio y para el pulido a gran escala de biomoléculas. Las columnas IEX Cytiva Life Sciences™ RESOURCE™ Q son columnas de intercambiador de aniones fuertes.
  • Las partículas rígidas, monodispersas y esféricas con distribución controlada del tamaño de los poros ofrecen excelentes características de flujo, carga de muestras de hasta 25 mg/ml y estabilidad en disolventes orgánicos y pH extremos
  • Las columnas de recursos con volumen de lecho de 1 ml tienen tiempos de separación de 3 minutos o menos a 9,6 ml/min y aproximadamente 20 min. usando una bomba peristáltica a 1 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Capacidad dinámica: 40-54 mg de BSA/ml
Contenido del kit Conectores para equipos de cromatografía de alta y baja presión, e instrucciones
Material de columna PEEK
Matriz Poliestireno/divinilbenceno
Caudal > 10 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Las columnas RESOURCE Q están preempaquetadas con SOURCE 15Q, un intercambiador aniónico fuerte para la purificación de alta resolución de proteínas a altas velocidades de flujo.
Tipo de ligando Amonio cuaternario
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Diameter (Metric) Inner Column 6,4 mm
Volumen (métrico) 1 mL
Tamaño de partículas 15 μm
pH Desde 2 hasta 12
Cantidad 1 x 1 mL