Learn More
Resorcinol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Descripción
Resorcinol, extrapuro, SLR
Especificaciones
Punto de fusión | 109°C |
Color | Beige |
pH | 4.4 |
Punto de ebullición | 281°C |
Envase | Tarro de cristal |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.11g/mol |
Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Resorcinol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.