missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resistin Antibody (RRES 07), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18663031 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18663031 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18663031 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP280032PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Resistin Monoclonal antibody specifically detects Resistin in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Resistin
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon RRES 07
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Adipose tissue-specific secretory factor, ADSFMGC126609, C/EBP-epsilon regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich proteinprecursor 1, C/EBP-epsilon-regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich protein, Cysteine-rich secreted protein A12-alpha-like 2, Cysteine-rich secreted protein FIZZ3, FIZZ3MGC126603, found in inflammatory zone 3, HXCP1, resistin, RETN1, RSTNXCP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant rat resistin.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56729
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.