Learn More
Eppendorf Pipetas de volumen ajustable Research plus™: Monocanal
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,1 a 2,5 μl
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 2,5 a 0,25 ml
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos.
- Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía.
- Pantalla de volumen con formas ampliadas de 4 dígitos
- Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos.
- Utiliza el famoso PhysioCare Concept™ que reduce el cansancio de la mano y del brazo durante el pipeteo y mantiene el equilibrio con el mínimo esfuerzo del usuario.
- Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml).
- Cono de punta cargado por resorte que facilita el ajuste perfecto a la punta (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
- Puede esterilizarse en autoclave sin desmontaje.
- Pipeteado de líquidos
- Mezcla de líquidos.
- Carga de placas, geles y recipientes de reacción.
- Extracción en fase y eliminación de sobrenadantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 2,5 %, ± 1 %, ± 0,6 % |
| Puntas compatibles | Puntas de pipeta de 300 μl, 55 mm L |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Naranja |
| Para utilizar con | Punta de pipeta de 300 µl |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Research Plus |
| Tipo | Micropipetas de volumen ajustable de un canal |
| Volumen (métrico) | De 30 a 300 μl |
| Pantalla | Digital |
| Mostrar más |