Learn More
Eppendorf Pipetas de volumen ajustable Research plus™: Monocanal
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15713449 Handla allt Eppendorf Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,1 a 2,5 μl
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 2,5 a 0,25 ml
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Förpackningsstorlek:
cada uno
Produktkod. 15713449
Brand: Eppendorf 3123000098
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Adáptese a líquidos específicos u otras condiciones externas con estas pipetas ultraligeras totalmente esterilizables en autoclave. Las pipetas de volumen variable ajustable Eppendorf Research Plus™ incorporan un cono de punta cargado por resorte, una opción de ajuste secundario y una visualización del volumen mejorada.
  • Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos.
  • Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía
  • Pantalla de volumen con formas ampliadas de 4 dígitos.
  • Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos.
  • Utiliza el famoso PhysioCare Concept™ que reduce el cansancio de la mano y del brazo durante el pipeteo y mantiene el equilibrio con el mínimo esfuerzo del usuario.
  • Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml).
  • Cono de punta cargado por resorte que facilita el ajuste perfecto a la punta (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml).
  • Puede esterilizarse en autoclave sin desmontaje.
Aplicaciones
  • Pipeteado de líquidos
  • Mezcla de líquidos.
  • Carga de placas, geles y recipientes de reacción.
  • Extracción en fase y eliminación de sobrenadantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Exactitud ±5 %, ±1,2 %, ±1
Puntas compatibles Puntas de pipeta de 20 μl, 46mm L
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris
Para utilizar con Punta de pipeta de 20 µl
Número de canales 1
Línea de productos Research Plus
Tipo Micropipetas de volumen ajustable de un canal
Volumen (métrico) De 2 to 20 μl
Pantalla Digital
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) Punta de pipeta de 20 μl
Incluye epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips
Incrementos 2, 10, 20 μl
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.