Learn More
Eppendorf™ Pipetas Research™ plus
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 to 100 μl
De 1200 a 120 μl
De 30 a 300 μl
Número de canales:
8
12
16
24
Color:
Amarillo
Amarillo claro
Gris medio
Naranja
Rosa claro
Verde oscuro
Incluye:
ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 384 puntas de pipeta
ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Pipeta de desplazamiento de aire para un pipeteo preciso de soluciones acuosas
- Disfrute de las diferencias de peso y fuerzas de pipeteo: la pipeta mecánica ultraligera se ha diseñado de acuerdo con los estrictos criterios del Eppendorf PhysioCare Concept y limita el esfuerzo de la mano y del brazo
- Cono de punta con resorte (Disponible para todas las pipetas de hasta 1 ml) para reducir al mínimo las fuerzas de fijación de la punta ayuda a reducir el esfuerzo
- Eppendorf Research plus ofrece una fuerza de expulsión de punta de tan baja como 3,6 N
- Ajuste su pipeta en cuestión de segundos para una mejor precisión durante el pipeteo de diversos líquidos difíciles de dispensar, tales como el etanol, o incluso durante el pipeteo a altas altitudes. Capacidad para volver a los ajustes de fábrica sin calibración
- Capacidad para esterilizar en autoclave la pipeta completa o solo la parte inferior de acuerdo con sus necesidades para garantizar un funcionamiento sin contaminación
- Con la pantalla de canales, siempre puede utilizar la pipeta en la misma posición.
- Aumente su flexibilidad y elimine los canales individuales según sea necesario
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | Ninguno |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo claro |
| Modelo | Eppendorf™ Investigación™ Plus™ |
| Número de canales | 16 |
| Línea de productos | Research Plus |
| Tipo | Pipeta mecánica |
| Volumen (métrico) | 5 a 100 μL |
| Pantalla | 4 Digits |
| Mostrar más |