Learn More
Cytiva Piezas de repuesto para unidades de electroforesis vertical SE 280 Mini
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo:
Placa de aluminio con muescas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel vertical SE 280 Mini |
| Tipo | Placa de aluminio con muescas |
| Material | Alúmina |
| Longitud (métrico) | 10 cm |
| Anchura (métrico) | 12 cm |