Learn More
Thermo Scientific™ Replacement O-ring for SureSpin™ 632
For use with SureSpin™ 632
73.90€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16664884
|
Thermo Scientific™
75003039 |
Cestillos SureSpin 632 de 17 ml |
73.90€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16654884
|
Thermo Scientific™
75003038 |
Cestillos SureSpin 632 de 38,5 ml |
73.90€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Juntas tóricas de repuesto |