Descripción
- No estéril
- Disponibles en volúmenes de 1 y 10 ml
- Ayuda en el pipeteo de desplazamiento positivo
- Se suministra en paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Puntas de pipeta |
| Volumen (métrico) | 1,0 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Pipeteo |
| Estilo de punta | Desplazamiento positivo |
| Cantidad | 100/paquete |
| Para utilizar con (equipo) | Repetman |
| Línea de productos | REPETMAN |