Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta no estériles Repetman™
Fabricados con polipropileno. Las puntas de pipeta no estériles Gilson™ Repetman™ son exactas y precisas para líquidos viscosos, densos, volátiles o calientes.
46.30€ - 156.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Gilson™ Repetman™ |
Línea de productos | Repetman™ |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Precisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Precisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12659601
|
Gilson™
F164510 |
0,1 ml | 10% ±1,6%, 50% ±1,2%, 100% ±1% | 10% ±2, 50% ±1, 100% ±0,5 CV |
156.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12669601
|
Gilson™
F164520 |
0,5 ml | 10 % ± 0,9 %, 50 % ± 0,9 %, 100 % ± 0,9 % | 10 % ± 1, 50 % ± 0,5, 100 % ± 0,25 CV |
141.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12679601
|
Gilson™
F164530 |
1,25 ml | 10 % ± 0,9 %, 50 % ± 0,6 %, 100 % ± 0,6 % | 10 % ± 0,6, 50 % ± 0,3, 100 % ± 0,15 CV |
141.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12590316
|
Gilson™
F164560 |
12,5 ml | 10 % ± 0,5 %, 50 % ± 0,4 %, 100 % ± 0,4 % | 10 % ± 0,25, 50 % ± 0,15, 100 % ± 0,08 CV |
141.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12689601
|
Gilson™
F164540 |
2,5 ml | 10 % ± 0,8 %, 50 % ± 0,5 %, 100 % ± 0,5 % | 10 % ± 0,4, 50 % ± 0,2, 100 % ± 0,1 CV |
141.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12609611
|
Gilson™
F164570 |
25 ml | 10 % ± 0,3 %, 50 % ± 0,3 %, 100 % ± 0,3 % | 10 % ± 0,25, 50 % ± 0,15, 100 % ± 0,08 CV |
78.50€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12619611
|
Gilson™
F164580 |
50 ml | 10 % ± 0,3 %, 50 % ± 0,3 %, 100 % ± 0,3 % | 10 % ± 0,25, 50 % ± 0,15, 100 % ± 0,08 CV |
46.30€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12699601
|
Gilson™
F164550 |
5 ml | 10 % ± 0,8 %, 50 % ± 0,5 %, 100 % ± 0,5 % | 10 % ± 0,3, 50 % ± 0,15, 100 % ± 0,08 CV |
141.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Pipeteadores de desplazamiento positivo, con identificación automática de tamaño de punta de puntas Repet Gilson™ para que el pipeteado resulte más fácil y rápido
- Permite el ajuste de volumen continuo de 1 μl a 50 ml
- Funcionamiento totalmente adaptado e intuitivo con tres modos de funcionamiento: pipeteo, dispensación y dispensación automatizada
- Fácil de usar con detección real de la velocidad de pipeteo y ajuste automatizado del ritmo de dispensación
- Cargue de manera sencilla la batería con el soporte de carga automática
- Compatible con la mayoría de puntas de jeringa estándar con su sistema abierto
- El accionamiento motorizado de alta precisión y el diseño ligero eliminan prácticamente el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) Repetman™ es ideal para aplicaciones rutinarias en sectores clínicos, biológicos, químicos, de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y estudios forenses con total fiabilidad y rendimiento.
Especificaciones
CE, IVD | |
Gilson™ Repetman™ | |
Repetman™ | |
Polipropileno |