Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta no estériles Repetman™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12699601 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
100 PCS
50 PCS
paquete de 100
Code produit. Volumen (métrico) unitSize
12699601 5 ml 100 PCS
12659601 0,1 ml 100 PCS
12669601 0,5 ml 100 PCS
12679601 1,25 ml paquete de 100
12590316 12,5 ml 100 PCS
12689601 2,5 ml 100 PCS
12609611 25 ml 50 PCS
12619611 50 ml 100 PCS
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12699601
Marque: Gilson™ F164550
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fabricados con polipropileno. Las puntas de pipeta no estériles Gilson™ Repetman™ son exactas y precisas para líquidos viscosos, densos, volátiles o calientes.
  • Pipetas de desplazamiento positivo, con identificación automática del tamaño de las puntas de repetición Gilson™ para facilitar y agilizar el pipeteo
  • Permite el ajuste continuo del volumen de 1 μl a 50 ml
  • Funcionamiento totalmente adaptado e intuitivo con tres modos de funcionamiento: pipeteo, dispensación y dispensación automatizada
  • Fácil de usar con detección real de la velocidad de pipeteo y ajuste automatizado del ritmo de dispensación
  • Cargue de manera sencilla la batería con el soporte de carga automática
  • Compatible con la mayoría de puntas de jeringa estándar con su sistema abierto
  • El accionamiento motorizado de alta precisión y el diseño ligero eliminan prácticamente el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) Repetman™ es ideal para aplicaciones rutinarias en sectores clínicos, biológicos, químicos, de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y estudios forenses con total fiabilidad y rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volumen (métrico) 5 ml
Esterilidad No estéril
Precisión 10 % ± 0,3, 50 % ± 0,15, 100 % ± 0,08 CV
Exactitud 10 % ± 0,8 %, 50 % ± 0,5 %, 100 % ± 0,5 %
Certificaciones/conformidad CE, IVD
Para utilizar con (equipo) Gilson Repetman
Línea de productos Repetman
Material Polipropileno
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.