Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta no estériles Repetman™
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
paquete de 100
Descripción
- Pipetas de desplazamiento positivo, con identificación automática del tamaño de las puntas de repetición Gilson™ para facilitar y agilizar el pipeteo
- Permite el ajuste continuo del volumen de 1 μl a 50 ml
- Funcionamiento totalmente adaptado e intuitivo con tres modos de funcionamiento: pipeteo, dispensación y dispensación automatizada
- Fácil de usar con detección real de la velocidad de pipeteo y ajuste automatizado del ritmo de dispensación
- Cargue de manera sencilla la batería con el soporte de carga automática
- Compatible con la mayoría de puntas de jeringa estándar con su sistema abierto
- El accionamiento motorizado de alta precisión y el diseño ligero eliminan prácticamente el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) Repetman™ es ideal para aplicaciones rutinarias en sectores clínicos, biológicos, químicos, de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y estudios forenses con total fiabilidad y rendimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1,25 ml |
| Esterilidad | No estéril |
| Precisión | 10 % ± 0,6, 50 % ± 0,3, 100 % ± 0,15 CV |
| Exactitud | 10 % ± 0,9 %, 50 % ± 0,6 %, 100 % ± 0,6 % |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
| Para utilizar con (equipo) | Gilson Repetman |
| Línea de productos | Repetman |
| Material | Polipropileno |