Descripción
- Pipetas de desplazamiento positivo, con identificación automática del tamaño de las puntas de repetición Gilson™ para facilitar y agilizar el pipeteo
- Permite el ajuste continuo del volumen de 1 μl a 50 ml
- Funcionamiento totalmente adaptado e intuitivo con tres modos de funcionamiento: pipeteo, dispensación y dispensación automatizada
- Fácil de usar con detección real de la velocidad de pipeteo y ajuste automatizado del ritmo de dispensación
- Cargue de manera sencilla la batería con el soporte de carga automática
- Compatible con la mayoría de puntas de jeringa estándar con su sistema abierto
- El accionamiento motorizado de alta precisión y el diseño ligero eliminan prácticamente el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) Repetman™ es ideal para aplicaciones rutinarias en sectores clínicos, biológicos, químicos, de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y estudios forenses con total fiabilidad y rendimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,1 ml |
| Esterilidad | No estéril |
| Precisión | 10% ±2, 50% ±1, 100% ±0,5 CV |
| Exactitud | 10% ±1,6%, 50% ±1,2%, 100% ±1% |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
| Para utilizar con (equipo) | Gilson Repetman |
| Línea de productos | Repetman |
| Material | Polipropileno |