missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RENT1/UPF1/hUPF1 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18794373 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18794373 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18794373 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100370FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

RENT1/UPF1/hUPF1 Polyclonal antibody specifically detects RENT1/UPF1/hUPF1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RENT1/UPF1/hUPF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATP-dependent helicase RENT1, EC 3.6.1, EC 3.6.4.-, FLJ43809, HUPF1, KIAA0221FLJ46894, Nonsense mRNA reducing factor 1, NORF1delta helicase, pNORF1, regulator of nonsense transcripts 1, RENT1UP Frameshift 1, UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog (yeast), up-frameshift mutation 1 homolog, Up-frameshift suppressor 1 homolog, yeast Upf1p homolog
Especie del huésped Goat
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1075 and the C-terminus (residue 1118) of human Regulator of Nonsense Transcripts 1 (up-frameshift mutation 1 homolog) using the numbering given in entry NP_002902.2 (GeneID 5976).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5976
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.