Learn More
Renin Antibody (SR1820), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200005558 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18690985 100 μg 100 microlitros
18673855 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18690985
Marca: Novus Biologicals NBP322259100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Renin Monoclonal antibody specifically detects Renin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Renin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1820
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen angiotensin-forming enzyme, Angiotensinogenase, EC 3.4.23, EC 3.4.23.15, FLJ10761, HNFJ2, Prorenin, renin, renin precursor, renal
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Renin (Uniprot #: P00797)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5972
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG